Documentos Principais
GF46439590
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm rod, 1.25mm diameter
Sinônimo(s):
FE047900
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 464-395-90
C × diâmetro
200 mm × 1.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)