Documentos Principais
GF46088815
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NJ277910
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 460-888-15
C × diâmetro
200 mm × 3.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)