Documentos Principais
GF45810873
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 1m coil, 0.007mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
FE220207
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 29.563,00
R$ 29.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 29.563,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 29.563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 458-108-73
tamanho × espessura
1 m × 0.007 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)