Documentos Principais
GF45699047
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.5m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
W 040250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.164,00
R$ 7.164,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.164,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 7.164,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 456-990-47
C × L × espessura
5 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)