Documentos Principais
GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Sinônimo(s):
MO157925
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 451-799-61
Comprimento
50 mm
diâmetro
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)