GF44858953
Lead
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB000100
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 448-589-53
resistividade
20.65 μΩ-cm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney