Documentos Principais
GF44721109
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
20m wire, 0.125mm diameter, hard
Sinônimo(s):
CU075120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.169,00
R$ 2.169,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.169,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 2.169,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 447-211-09
C × diâmetro
20 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)