Documentos Principais
GF44381505
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 97.%
Sinônimo(s):
HF006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.743,00
R$ 5.743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.743,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.743,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97.0%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 443-815-05
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)