Documentos Principais
GF44346359
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
PT020240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.210,00
R$ 15.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 15.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 443-463-59
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)