GF44078452
Nickel
foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99%
Sinônimo(s):
Nickel, NI000500
About This Item
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 440-784-52
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
8 mm × 0.125 mm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)