Documentos Principais
GF43497243
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 12.7mm diameter
Sinônimo(s):
TI017930
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 434-972-43
C × diâmetro
200 mm × 12.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)