GF43477117
Platinum
tube, 50mm, outside diameter 0.40mm, inside diameter 0.16mm, wall thickness 0.12mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT007105
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 434-771-17
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
50 mm
D.E. × D.I. × espessura da parede
0.40 mm × 0.16 mm × 0.12 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)