Documentos Principais
GF43284168
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE290300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.909,00
R$ 4.909,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.909,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.909,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 432-841-68
C × espessura
1 m × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)