GF43206803
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m wire, 0.020mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI055105
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 432-068-03
C × diâmetro
20 m × 0.020 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)