Documentos Principais
GF42960001
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
V 026010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.224,00
R$ 9.224,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.224,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 9.224,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 429-600-01
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)