GF42838162
Copper
tube, 100mm, outside diameter 6.0mm, inside diameter 4mm, wall thickness 1.0mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Copper, CU007600
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 428-381-62
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
100 mm
D.E. × D.I. × espessura
6.0 mm × 4.0 mm × 1.0 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)