GF42491291
Carbon
foil, 50x50mm, thickness 5.0mm, rigid graphite, medium grain size, 99.5%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000350, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 424-912-91
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
50 × 50 mm × 5.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N