Documentos Principais
GF42447731
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 10 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinônimo(s):
NI055892
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.604,00
R$ 4.604,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.604,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.604,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 424-477-31
Comprimento
10 m
Diâmetro
0.30 mm
espessura de isolamento
0.030 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)