Documentos Principais
GF42403205
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinônimo(s):
FF217300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 424-032-05
Comprimento
100 mm
D.E.
2.1 mm
espessura da parede
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)