Documentos Principais
GF42202921
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 76 x 76mm, 3.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NJ270600
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.311,00
R$ 4.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.311,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 4.311,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 422-029-21
tamanho × espessura
76 mm × 76 mm × 3.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)