Documentos Principais
GF41891520
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 200 m, filament diameter 0.0211mm
Sinônimo(s):
FP305722
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.748,00
R$ 2.748,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.748,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.748,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 418-915-20
Comprimento
200 m
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)