Documentos Principais
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Sinônimo(s):
CW050225
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 413-744-25
Comprimento
50 m
largura da espiral
0.2 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)