GF40714499
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FF210330
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 407-144-99
tamanho × espessura
50 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)