Documentos Principais
GF40663706
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 8.0 mm, size 205 × 205 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FF210800
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.712,00
R$ 5.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.712,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 406-637-06
tamanho
205 × 205 mm
espessura
8.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)