Documentos Principais
GF40445669
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
PP301350
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.749,00
R$ 2.749,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.749,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.749,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 404-456-69
Comprimento
0.5 m
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)