Documentos Principais
GF40285885
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 200 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinônimo(s):
AL047100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 402-858-85
Comprimento
200 mm
D.E.
0.71 mm
espessura da parede
0.051 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)