Documentos Principais
GF40268279
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.025mm wall thickness, 0.51mm inside diameter
Sinônimo(s):
NI057050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.455,00
R$ 8.455,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.455,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 8.455,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 402-682-79
Comprimento
1000 mm
D.E. × D.I. × espessura
0.56 mm × 0.025 mm × 0.51 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)