Documentos Principais
GF40096717
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FK110250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.748,00
R$ 3.748,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.748,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.748,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 400-967-17
tamanho × espessura
1 m × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)