Documentos Principais
GF39859048
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
NJ275150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.576,00
R$ 1.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.576,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 1.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 398-590-48
Comprimento
1 m
diâmetro
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)