GF39773076
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE240310
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 397-730-76
tamanho × espessura
2 m × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)