Documentos Principais
GF39528063
Molybdenum
foil, thickness 0.0125 mm, size 267 × 300 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MO000205
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141727
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 395-280-63
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
tamanho
267 × 300 mm
espessura
0.0125 mm
p.e.
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
chave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)