Documentos Principais
GF39426329
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
200mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 0.47mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL027080
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 394-263-29
C × espessura da parede
200 mm × 0.07 mm
D.E. × D.I.
0.61 mm × 0.47 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)