Documentos Principais
GF38854334
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
precision sphere, 6mm diameter, 100pcs
Sinônimo(s):
FE246860
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.583,00
R$ 2.583,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.583,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.583,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 388-543-34
diâmetro
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)