Documentos Principais
GF38440694
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
AL166010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.615,00
R$ 4.615,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.615,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.615,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 384-406-94
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)