GF38004106
Titanium
foil, thickness 0.2 mm, 15 mm diameter, purity 99.6+%
Sinônimo(s):
TI000400
About This Item
Ensaio
≥99.6%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
860 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 380-041-06
resistividade
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
15 mm
espessura
0.2 mm
diâmetro
15 mm
p.e.
3287 °C (lit.)
pf
1660 °C (lit.)
densidade
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
chave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)