Documentos Principais
GF37626587
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
Sinônimo(s):
IN080230
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.869,00
R$ 4.869,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.869,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.869,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 376-265-87
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)