Documentos Principais
GF37335348
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 2m coil, 38mm coil width, 0.6mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI100300
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 373-353-48
C × L × espessura
2 m × 38 mm × 0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)