Documentos Principais
GF37318079
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CU050240
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 373-180-79
tamanho × espessura
50 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)