Documentos Principais
GF36878035
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FF215105
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.769,00
R$ 7.769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.769,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 7.769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 368-780-35
C × diâmetro
1000 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)