GF36724754
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 100 mm, natural
Sinônimo(s):
ME317938
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 367-247-54
Comprimento
100 mm
Diâmetro
38 mm
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)