GF36515662
Hafnium
foil, 6mm disks, thickness 0.006mm, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000120
About This Item
Ensaio
97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 365-156-62
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
diâmetro × espessura
6 mm × 0.006 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)