GF36412871
Lead
wire reel, 5m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinônimo(s):
Lead, PB005140
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 364-128-71
resistividade
20.65 μΩ-cm
C × diâmetro
5 m × 2.0 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney