Documentos Principais
GF36253942
Hafnium
foil, 15mm disks, thickness 0.25mm, annealed, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000220
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 362-539-42
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
diâmetro × espessura
15 mm × 0.25 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)