Documentos Principais
GF36226919
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 10mm disks, 0.05mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO010270
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 362-269-19
tamanho × espessura
10 mm × 0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)