GF36220227
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 5.0mm, centerless ground, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007920
About This Item
Ensaio
99.2%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 362-202-27
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1000 mm × 5.0 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N