Documentos Principais
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FA140500
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.687,00
R$ 5.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.687,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.687,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 361-566-18
tamanho × espessura
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)