Documentos
GF36106815
Bismuth
foil, thickness 0.009 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
Sinônimo(s):
BI000110
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 361-068-15
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.009 mm
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N