Documentos Principais
GF35690328
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CU070225
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.077,00
R$ 3.077,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.077,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.077,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 356-903-28
tamanho × espessura
0.2 m × 0.005 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)