GF35596378
Niobium
foil, thickness 0.008 mm, 10 mm diameter, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000170, Columbium
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 355-963-78
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
10 mm
espessura
0.008 mm
diâmetro
10 mm
p.e.
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)