Documentos Principais
GF35423579
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
5m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
PT025120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.497,00
R$ 6.497,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.497,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.497,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 354-235-79
C × diâmetro
5 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)